Läs mer
Porfobilinogen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Porphobilinogen |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O4/c11-4-8-7(3-10(15)16)6(5-12-8)1-2-9(13)14/h5,12H,1-4,11H2,(H,13,14)(H,15,16) |
| Formel vikt | 226.0954 |
| Procent renhet | >95% |