Läs mer
Porfobilinogen, TRC
Produktkod. 30413165
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30413165 5 mg
30410490 100 mg
30412140 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30413165 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP6895005MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 487-90-1
Molekylformel C10H14N2O4
Molekylvikt (g/mol) 226.23
Synonym 5-(Aminomethyl)-4-(carboxymethyl)-1H-pyrrole-3-propanoic Acid, PBG, 3-[5-(Aminomethyl)-4-(carboxymethyl)-1H-pyrrol-3-yl]propanoic Acid hydrate
IUPAC-namn 3-[5-(aminometyl)-4-(karboxymetyl)-1H-pyrrol-3-yl]propansyra
LEDER NCc1[nH]cc(CCC(=O)O)c1CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Porphobilinogen
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H14N2O4/c11-4-8-7(3-10(15)16)6(5-12-8)1-2-9(13)14/h5,12H,1-4,11H2,(H,13,14)(H,15,16)
Formel vikt 226.0954
Procent renhet >95%