Läs mer
Brady™ Porta-Pack™ Skrivbar självlaminerande markör
Produktkod. 10179092 Handla allt Brady Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
39,7 mm
57,15 mm
Förpackningsstorlek:
1 paket
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10179092 39,7 mm -
11734654 57,15 mm 1 paket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10179092 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 035552
Beräknad leverans: 15-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Afficher la politique du retour.
Tre olika Porta-Pack™ Skriv-på självlaminerande markörstorlekar finns tillgängliga för att passa alla dina etikettbehov.
  • Porta-Pack™ böcker är ett bekvämt sätt att se till att de trådmarkörer du behöver alltid finns till hands.
  • Genomskinlig del av etikettöverdragen ger en tättslutande, självlaminerande sköld som motstår olja, vatten och lösningsmedel.
  • Etiketter kan användas för applikationer över eller under jord.
  • Tre olika märkstorlekar finns tillgängliga för att passa alla dina märkningsbehov.
Spécification
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000, ASTM D 2979
Beskrivning Porta-Pack Wire Marker Books - Självlaminerande markörer
Typ av lim Akryl, Permanent
Färg Svart på vitt, Genomskinlig
Avsluta Matte
Formatera Etikett
Material Självlaminerande vinyl
Tryckteknik Punktmatris
Produkttyp Tråd- och kabelmarkörer
Sterilitet Icke-steril
Visa text AZ,0-15,+,-,/
För användning med (applikation) Märkning av tråd och kabel
Inkluderar 10 markörer av varje legend
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Antal per förpackning 450 Etiketter/Pk.
Kvantitet 450 Pk.
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (L x B) 38 x 5.50 mm
Längd (engelska) 1,56 tum
Bredd (engelska) 0,22 tum.
Bredd (metrisk) 5.5 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 0,22 tum.
Höjd (engelska) 1,56 tum.
Höjd (metrisk) 39,7 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 19.05 mm
Diameter (metrisk) 12 mm
Alternativt artikelnummer PWS-PK-2
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.