Beskrivning
- Porta-Pack™ böcker är ett bekvämt sätt att se till att de trådmarkörer du behöver alltid finns till hands.
- Genomskinlig del av etikettöverdragen ger en tättslutande, självlaminerande sköld som motstår olja, vatten och lösningsmedel.
- Etiketter kan användas för applikationer över eller under jord.
- Tre olika märkstorlekar finns tillgängliga för att passa alla dina märkningsbehov.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D 1000, ASTM D 2979 |
| Beskrivning | Porta-Pack Wire Marker Books - Självlaminerande markörer som kan skrivas på |
| Typ av lim | Akryl, Permanent |
| Färg | Vitt, Genomskinlig |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Etikett |
| Material | Självlaminerande vinyl |
| Tryckteknik | Punktmatris |
| Produkttyp | Tråd- och kabelmarkörer |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |