Läs mer
Fisherbrand™ Bärbar balans
Produktkod. 15919355 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet:
220 g
620 g
2200 g
5200 g
Modell:
FCS2200
FCS221
FCS5200
FCS621
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15919355
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bärbar balans med en slimmad, stapelbar design ger grundläggande vägningsfunktioner och konkurrenskraftig prestanda.
  • Intuitiv design med två knappar gör det enkelt att använda
  • Smal, utrymmesbesparande design möjliggör stapelbar förvaring
  • Förstorad vågplattform kan på ett adekvat sätt hantera stora prover och en mängd olika föremål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 5200 g
Visningstyp LCD
Läsbarhet 1.000000 g
För användning med (applikation) Vägning
Inkluderar 3 AA (LR6) batterier
Modell FCS5200
Stabiliseringstid 2.000 sek.
Temperaturområde (engelska) 64 °F till 77 °F
Temperaturområde (metriskt) 18 °C till 25 °C
Garanti 2 år
Vägningslägen Gram, Pund, Ounce, Ounce Troy, Pennyweight
Mått (D x B x H) 205 x 140 x 41 mm (8,1 x 5,5 x 1,6 tum)
Bredd (engelska) Pan 5 tum
Bredd (metrisk) panorering 125 mm
Djup (engelska) Pan 5,2 tum
Djup (metrisk) panorering 132 mm
Vikt (engelska) 0.9 lb.
Vikt (metrisk) 0.4 kg