Läs mer
Fisherbrand™ Bärbar balans
Produktkod. 15939345 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet:
220 g
620 g
2200 g
5200 g
Modell:
FCS2200
FCS221
FCS5200
FCS621
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Modell unitSize
15939345 220 g FCS221 Varje
15949345 620 g FCS621 Varje
15909355 2200 g FCS2200 Varje
15919355 5200 g FCS5200 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15939345
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bärbar balans med en slimmad, stapelbar design ger grundläggande vägningsfunktioner och konkurrenskraftig prestanda.
  • Intuitiv design med två knappar gör det enkelt att använda
  • Smal, utrymmesbesparande design möjliggör stapelbar förvaring
  • Förstorad vågplattform kan på ett adekvat sätt hantera stora prover och en mängd olika föremål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 220 g
Visningstyp LCD
Läsbarhet 0.100000 g
För användning med (applikation) Vägning
Inkluderar 3 AA (LR6) batterier
Modell FCS221
Stabiliseringstid 2.000 sek.
Temperaturområde (engelska) 64 °F till 77 °F
Temperaturområde (metriskt) 18 °C till 25 °C
Garanti 2 år
Vägningslägen Gram, Ounce, Ounce Troy, Pennyweight
Mått (D x B x H) 205 x 140 x 41 mm (8,1 x 5,5 x 1,6 tum)
Bredd (engelska) Pan 5 tum
Bredd (metrisk) panorering 125 mm
Djup (engelska) Pan 5,2 tum
Djup (metrisk) panorering 132 mm
Vikt (engelska) 0.9 lb.
Vikt (metrisk) 0.4 kg