Läs mer
OHAUS™ Bärbar våg - CR-serien
Produktkod. 16625164 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Modell:
CR2200
CR221
CR5200
CR621
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
16625164 CR621 Varje
16615164 CR221 -
16635164 CR2200 -
16606772 CR5200 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16625164 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30428214
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    597.00 SEK
    557.58 SEK / Paket med 1
    Save 39.42 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Bärbar elektronisk våg av hög kvalitet som lämpar sig för daglig vägning.
  • Intuitiv design med två knappar gör det enkelt att använda.
  • Smal, utrymmesbesparande design möjliggör stapelbar förvaring.
  • Förstorad vågplattform kan på ett adekvat sätt hantera stora prover och en mängd olika föremål.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Stabilitetsindikator, mekaniskt och mjukvaruskydd för överbelastning/underbelastning, automatisk avstängning
Kapacitet 620.00 g
Visningstyp LCD
Läsbarhet 0.1000 g
För användning med (applikation) Vägning
Modell CR621
Stabiliseringstid 2.000 s
Vägningslägen Gram, Pund, Uns, Uns Troy,& Pennyweight
Mått (L x B x H) 23.500 x 17.000 x 5.500 cm
Längd (engelska) 8,10 tum.
Längd (metrisk) 205.00 mm
Bredd (engelska) 5,50 tum.
Bredd (engelska) Pan 5 000 tum.
Bredd (metrisk) 140.00 mm
Bredd (metrisk) panorering 125.000 mm
Höjd (engelska) 1,60 tum.
Höjd (metrisk) 41.000 mm
Djup (engelska) 8,10 tum.
Djup (engelska) Pan 5.200 tum.
Djup (metriskt) 205.00 mm
Djup (metrisk) panorering 132.000 mm
Vikt (engelska) 0.900 lb.
Vikt (metrisk) 0.400 kg
Elektriska krav 3 AA-batterier (ingår) eller AC adapter (ingår ej)