Läs mer
OHAUS™ Bärbar våg - CR-serien
Produktkod. 16635164 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Modell:
CR2200
CR221
CR5200
CR621
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
16635164 CR2200 -
16615164 CR221 -
16625164 CR621 Varje
16606772 CR5200 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16635164 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30428215
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    498.00 SEK
    359.48 SEK / Paket med 1
    Save 138.52 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Bärbar elektronisk våg av hög kvalitet som lämpar sig för daglig vägning.
  • Intuitiv design med två knappar gör det enkelt att använda.
  • Smal, utrymmesbesparande design möjliggör stapelbar förvaring.
  • Förstorad vågplattform kan på ett adekvat sätt hantera stora prover och en mängd olika föremål.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Beskrivning Stabilitetsindikator, mekaniskt och mjukvaruskydd för överbelastning/underbelastning, automatisk avstängning
Kapacitet 2200.00 g
Visningstyp LCD
Läsbarhet 1.0000 g
För användning med (applikation) Vägning
Modell CR2200
Stabiliseringstid 2.000 s
Vägningslägen Gram, Pund, Uns, Uns Troy,& Pennyweight
Mått (L x B x H) 23.500 x 17.000 x 5.500 cm
Längd (engelska) 8,10 tum.
Längd (metrisk) 205.00 mm
Bredd (engelska) 5,50 tum.
Bredd (engelska) Pan 5 000 tum.
Bredd (metrisk) 140.00 mm
Bredd (metrisk) panorering 125.000 mm
Höjd (engelska) 1,60 tum.
Höjd (metrisk) 41.000 mm
Djup (engelska) 8,10 tum.
Djup (engelska) Pan 5.200 tum.
Djup (metriskt) 205.00 mm
Djup (metrisk) panorering 132.000 mm
Vikt (engelska) 0.900 lb.
Vikt (metrisk) 0.400 kg
Elektriska krav 3 AA-batterier (ingår) eller AC adapter (ingår ej)
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.