Läs mer
OHAUS™ Bärbar våg - CR-serien
Handla allt Ohaus Produkter
Modell:
CR2200
CR221
CR5200
CR621
Unit Size:
Varje
Description
- Intuitiv design med två knappar gör det enkelt att använda.
- Smal, utrymmesbesparande design möjliggör stapelbar förvaring.
- Förstorad vågplattform kan på ett adekvat sätt hantera stora prover och en mängd olika föremål.
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Stabilitetsindikator, mekaniskt och mjukvaruskydd för överbelastning/underbelastning, automatisk avstängning |
| Kapacitet | 220.00 g |
| Visningstyp | LCD |
| Läsbarhet | 0.1000 g |
| För användning med (applikation) | Vägning |
| Modell | CR221 |
| Stabiliseringstid | 2.000 s |
| Vägningslägen | Gram, Uns, Uns Troy,& Pennyweight |
| Mått (L x B x H) | 23.500 x 17.000 x 5.500 cm |
| Längd (engelska) | 8,10 tum. |
| Show More |