Läs mer
Fisherbrand™ Bärbar Centrifuge Kit
Produktkod. 15817944 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Max. Hastighet:
6 000 varv/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Max. Hastighet Förpackningsstorlek
15817944 6 000 varv/min Varje
1 options
Produktkod. 15817944
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3155.00 SEK
    2218.00 SEK / Paket med 1
    Save 937.00 SEK
    29% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Portable Centrifuge Kit erbjuder ett bekvämt sätt att snurra ner och förbereda prover utanför en konventionell laboratoriemiljö.
Omedelbar fältbearbetning:
  • Bearbeta prover i avlägsna områden utan ström innan försämring kan ske.
  • Möjliggör omedelbara tester på plats för snabbare resultat.
  • Tillverkad av slitstark ABS-plast för enkel rengöring i fältmiljöer.
Lätt att använda:
  • Centrifugen är utrustad med verktygslösa SnapSpin-rotorer för enkelt byte.
  • Enkel hantering med lås/upplåsningsaktivering.
Bärbar bekvämlighet:
  • Alla föremål i satsen är inrymda i en hanterad transportlåda för bärbarhet.
  • Den hanterade lådan har en lufttät försegling för optimalt provskydd.
Specialdesignade skär:
  • Placera centrifugen, alla dess tillbehör, och inkluderar ett rörställ.
Paketet inkluderar:
  • Mini Centrifuge
    • 6 Placera 1,5/2,0 mL SnapSpin-rörrotor
    • 16 Plats 0. 2 mL SnapSpin-rör
    • Rotor (enkel eller 2 x 8 remsor)
    • 6 röradaptrar (0,2 ml)
    • 6 röradaptrar (0,5 ml)
    • 4 O-ringar
    • Förvaringsväska för rotorer och adaptrar
    • 16 Placera rörställ
    • Lågspänning, dubbelisolerad nätadapter med 4 utbytbara kontakter
  • Transportlåda
    • 16 Placera insatsen för rörstället
    • Transport boc avdelare
    • Mini Centrifuge vagga
  • Bärbar 12-volts centrifugadapter
  • Fem års garanti
Specifikationer
Max. RCF 2,000 x g
Max. Hastighet 6 000 varv/min
Kylt Nej
Rotor Ja (6 platser, 1,5/2,0 ml SnapSpin)
Garanti 5 år
Mått (L x B x H) Exteriör 153 x 128 x 104 mm (5,97 x 4,99 x 4,05 tum)
Produkttyp Centrifugkit
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)