Läs mer
Stirling Ultracold Bärbar/utfällbar frys med ultralåg temperatur
Produktkod. 16556034
Change view
Antal dörrar:
1
Produktkod. Antal dörrar
16556034 1
1 options
Produktkod. 16556034 Leverantör Stirling Ultracold Leverantörsnummer ULT25NEUEU
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
ULT25NEU är en bärbar ULT-fryslösning för att föra ULT-förvaring till patienten. Denna lilla, lätta och effektiva portabla -86 °C frys är idealisk för kliniska prövningar och leverans av biologiska läkemedel.
  • Bärbar, pålitlig, kontinuerlig ULT-drift
  • Lätt, litet fotavtryck– perfekt för förvaring vid användning i laboratorieoratorier och kliniska platser
  • Väger endast 21 kg - Den kan skickas var som helst i världen som ett paket
  • Tillgänglig med SenseAnywhere trådlös temperaturövervakning
  • 100 % naturliga köldmedier
  • Inga kompressorer att misslyckas, endast 2 rörliga delar
  • Inbyggd universell strömförsörjning, så att ULT25NEU kan anslutas till vilket AC- eller 12 V DC-uttag som helst över hela världen
  • Branschens bredaste temperaturområde -86°C till -20°C
  • Rymmer 18-2 tums lådor i ett mycket litet fotavtryck
  • Lågt underhållsbehov– rengör helt enkelt filtret för optimal prestanda
Specifikationer
Typ Frysar med mycket låg temperatur
Kapacitet (metrisk) 25 L
Temperaturområde -20 °C till -86 °C
Temperaturupplösning En grads ökning
Temperatursensor Ja
Temperatur (börvärde) Förinställningar för -86 (standard), -40 och -20
Temperaturstabilitet ±0,3 °C
Antal dörrar 1
Återställning av dörröppning 20 minuter till -80 °C (tomt skåp)
Isolering Vakuum, polyuretanskum
Interiör Pulverlackerat stål
Exteriör finish Gjuten plast
Certifikat och efterlevnad CE, cTUVus
Stil Bänkskiva, bärbar
Visa Kontrollpanel med LCD-display, LED-indikatorer och knappar
Färg Grön, Vit
Kondensor typ Luftkyld
Kontrolltyp Mikroprocessorkontroller
För användning med (applikation) Förvaring av allmänt (ej brandfarligt) laboratorieoratoriematerial
Inkluderar Två plastkärl
Hamnar 1 åtkomstport
Sondtyp RTD PT100 Klass A
Typisk livstid Normal livslängd är 5 till 10 år, beroende på applikation/användning
Garanti Ett år
Avfrosta Manuell
Lock Låsbart lock
Modell ULT25NEU
Toppvariation vid -80C Enhetlighet -3 °C vid -80 °C, topp till botten
Regulatoriska godkännanden FDA klass I medicinsk utrustning
Provladdning Upp till 18 två tums lådor
Uppvärmningstid -80 C till -50 C 30 minuter till -60 °C (tomt skåp) 70 minuter till -40 °C (tomt skåp)
Mått (L x B x H) Exteriör 692,5 x 350 x 460 mm (27,3 x 13,8 x 18,1 tum)
Mått (LxBxH) Inredning 332 x 221 x 340 mm (13,1 x 8,7 x 13,4 tum)
Övervakningsalternativ Tillval SenseAnywhere trådlös temperaturövervakning och loggning
Åtkomstsäkerhet Nyckellås
Dataloggning ombord Digitala dataloggar tillval
Driftlägen Kan ställas in från -86 till -20 °C
Börvärdessäkerhet ±10 °C
Anslutningsmöjligheter Som tillval SenseAnywhere trådlös temperaturövervakning och loggning
Amperage Maximal effekt (ström) 280 watt (4 ampere vid 120 VAC, 2 ampere vid 240 VAC, 15 ampere vid 12 V DC)
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60 Hz
Fas Enkel från 100 V till 240 V/ 50 till 60 Hz, valfri 12 V strömförsörjning
Gröna funktioner Naturligt köldmedium
Flaska Kapacitet 1 800 2 ml rörr/18 tvåtumslådor
Kylmedel R-170 (etan) 10-12 g
Håller 2 tum Lådor (18)