Läs mer
Hanna Instruments™ Bärbar EC/TDS/temperaturmätare
Produktkod. 11647280
Change view
Räckvidd (ledningsförmåga):
0 till 3999μ S/cm
0,00 till 20,00 mS/cm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Räckvidd (ledningsförmåga) Förpackningsstorlek
11647280 0,00 till 20,00 mS/cm Varje
11637280 0 till 3999μ S/cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11647280 Leverantör Hanna Instruments™ Leverantörsnummer HI99301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3465.00 SEK
    2962.05 SEK / Paket med 1
    Save 502.95 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 20-11-2026
Vattentätt fodral och stor LCD-skärm med dubbla nivåer
Enkla att använda konduktivitetsmätare i ett vattentätt fodral med en stor LCD-skärm med dubbla nivåer. Varje mätare läser av konduktivitet eller TDS plus temperatur samtidigt med en robust sond på en 1 m kabel. Levereras komplett med sond, batteri, hård bärväska och två års mätargaranti.
  • Automatisk kalibrering med en knapp (konduktivitet eller TDS)
  • Automatisk temperaturkompensation med justerbar temperaturkorrigeringskoefficient,β
  • Justerbar TDS-faktor
  • Batterikontroll på skärmen
  • Automatisk avstängningsknapp
  • Handledsrem
Specifikationer
Noggrannhet (konduktivitet) ±2 % fullskalig
Kalibrering Automatisk, en punkt vid 12,88 mS/cm, 6,44 ppt (CONV 0,5) eller 9,02 ppt (CONV 0,7)
Kalibreringspunkter 1
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,00 till 20,00 mS/cm
Upplösning (konduktivitet) 0.01 mS/cm
Temperaturkompensation Automatisk, 0 till 60 °C (32 till 140 °F) medβ justerbar från 0,0 till 2,4 %/° C med 0,1 %
Räckvidd (TDS) 0,00 till 10,00 ppt (g/L)
Upplösning (TDS) 0.01 ppt (g/L)
Noggrannhet (TDS) ±2 % fullskalig
Temperaturområde (metriskt) 0,0 °C till 60,0 °C
Upplösning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Noggrannhet (temperatur) ±0,5 °C
Visningstyp LCD
Mått (L x B x H) 152 x 58 x 30 mm
Vikt (metrisk) 205 g
Garanti 2 år
Sondtyp HI 76306 EC/TDS-sond med intern temperatursensor, DIN-kontakt och 1 m (3,3') kabel (ingår)
Typ Bärbar EC/TDS/temperaturmätare
Batteritid Cirka 500 timmar. av kontinuerlig användning, automatisk avstängning efter åtta min. av icke-användning
Spänning 1.5 V