Läs mer
Ohaus™ Portable Electronic Balance
Produktkod. 15369052 Handla allt Ohaus Produkter
:
Model: TA301; Capacity: 300g
Produktkod. 15369052
Brand: Ohaus™ 72202484
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad OIML F2 or ASTM Class 4
Anslutningstyp RS232 (Available as an Accessory)USB (Available as an Accessory)
Beskrivning Electronic Balance, TA301
Kapacitet 300 g
Visningstyp LCD
Läsbarhet 0.100000 g
Formatera Gram, Newton
För användning med (applikation) In a classroom, in a laboratory
Linjäritet 0.100000 g
Material ABS Housing
Modell TA301
Repeterbarhet 0.100000 g
Stabiliseringstid 3.000 s
Temperaturområde (metriskt) 10°C to 40°C
Typ Portable Electronic Balance
Mått (D x B x H) 224 x 149 x 73 mm
Mått (L x B x H) 224.00 x 149.00 x 73.000 mm
Längd (engelska) 8.80 in.
Längd (metrisk) 224.00 mm
Bredd (engelska) 5.90 in.
Bredd (metrisk) 149.00 mm
Höjd (engelska) 2.90 in.
Höjd (metrisk) 73.000 mm
Djup (engelska) 8.80 in.
Djup (metriskt) 224.00 mm
Diameter (metrisk) yttre panna 120 mm
Elektriska krav AC Adapter