Läs mer
Hughes Bärbar nödtvätt för ögon/ansikte/kropp
Produktkod. 17752338
Change view
Höjd (metrisk):
24 cm
Produktkod. Höjd (metrisk)
17752338 24 cm
1 options
Produktkod. 17752338 Leverantör Hughes Leverantörsnummer HEWS0038GV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15340.50 SEK
    10685.27 SEK / Paket med 1
    Save 4655.23 SEK
    30% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-11-2026
Bärbar nöddusch i rostfritt stål för ögon, ansikte och kropp.
  • Denna bärbara 15 liters cylinder i rostfritt stål med Optiflex handdusch tvättar effektivt ögon, ansikte och kropp och levererar upp till tre minuter vatten när den trycksätts via en Schraeder-ventil
  • Tryckmätaren och dubbelverkande säkerhetsventil förhindrar övertryck och låter användaren ventilera cylindern för rengöring och underhåll
Specifikationer
Höjd (metrisk) 24 cm
Material Rostfritt stål
Produkttyp Nödtvätt
Bredd (metrisk) 26.7 cm