Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Handskfackets portskydd
Handla allt SP Scienceware Produkter
För användning med (utrustning):
8 tum Handskfacksportar
Beskrivning
- Tryck helt enkelt in skydden i portöppningen tills flänsen på locket möter handsköppningen
- Konstruktion i ett stycke med neoprenpackning för en åtsittande passform
- Passa handsköppningar med en 20,3 cm (8 tum) ytterdiameter
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Handskfackets portskydd |
| Färg | Svart |
| Konstruktion | One-Piece |
| För användning med (utrustning) | 8 tum Handskfacksportar |