Läs mer
Hanna Instruments™ Bärbar HACCP pH-mätare
Produktkod. 10673005
Change view
Mått (L x B x H):
152 x 58 x 30 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) unitSize
10673005 152 x 58 x 30 mm Varje
1 options
Produktkod. 10673005 Leverantör Hanna Instruments™ Leverantörsnummer HI99161
Beräknad leverans: 10-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad speciellt för användning inom livsmedels- och mejeriindustrin
Denna mätare och elektrod är kompakt och robust, designad speciellt för användning inom livsmedels- och mejeriindustrin. Med kalibreringshandledning på skärmen och ett avtorkningsfodral är mätaren enkel att använda och vattentät mot oavsiktligt spill. Den medföljande elektroden är spjutspetsad och PTFE-belagd idealisk för att mäta pH i mjölk, yoghurt, ost, ris, juice och sylt.
  • Dedikerad pH-mätare och elektrod för livsmedelsanvändning
  • Levereras med PTFE-belagd mat pH-elektrod
  • Självstudier på skärmen för kalibrering
  • Vattentätt fodral med gummerat tangentbord
  • LCD-skärm med dubbla nivåer
  • Spjutspetsad pH-elektrod, idealisk för livsmedelsanvändning
Specifikationer
Noggrannhet (temperatur) ±0,5 °C
Noggrannhet (pH) ±0,02
Kalibrering Automatisk
Område (pH) -2 till 16
Upplösning (pH) 0.01
Temperaturområde (metriskt) -5,0 °C till +105 °C
Mått (L x B x H) 152 x 58 x 30 mm
Vikt (metrisk) 205 g
Material Polypropen, PVC
Sondtyp Glaskropp, förförstärkt pH-elektrod med konisk spets, intern temperatursensor, DIN-kontakt och 1 m (3,3') kabel (ingår)
Detektionsområde -2,00 till 16,00 pH
Temperaturkompensation pH: Automatisk; EC/TDS: automatisk med β justerbar från 0,0 till 2,4% /° C
Batterityp 1.5V
Typ Bärbar HACCP pH-mätare
Batteritid 1200 hr.
Noggrannhet (TDS) ±2 %