Läs mer
Extech Bärbar inomhusluftkvalitet CO 2- mätare
Produktkod. 12200419 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Mätområde:
0 till 5000 ppm (CO2), 0,0 till 99,9 % (RH)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mätområde Förpackningsstorlek
12200419 0 till 5000 ppm (CO2), 0,0 till 99,9 % (RH) Varje
1 options
Produktkod. 12200419 Leverantör Extech Leverantörsnummer 8197390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8780.00 SEK
    6140.20 SEK / Paket med 1
    Save 2639.80 SEK
    30% Av
Beräknad leverans: 15-12-2026
Använd den bärbara CO2-mätaren för inomhusluftkvalitet med inbyggt RS-232-gränssnitt för att fånga avläsningar på din PC.
  • Kontrollera luftkvaliteten i skolor, kontorsbyggnader, växthus och var som helst att höga halter av koldioxid genereras.
  • Har en underhållsfri NDIR (non-dispersive infrared) CO 2 -sensor, användarprogrammerbart ljudlarm, bakgrundsbelyst LCD-skärm och RS-232-gränssnitt.
  • Mätaren beräknar statistiskt vägda medelvärden av TWA (8 timmars tidsvägt medelvärde) och STEL (15 minuters korttidsexponeringsgräns).
Specifikationer
Detekterbara analyter Koldioxid
Produkttyp Bärbar CO2-mätare för inomhusluftkvalitet
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C till +60 °C
Larm Hörbar
Anslutningar RS-232
Visningstyp Bakgrundsbelyst LED
Mätområde 0 till 5000 ppm (CO2), 0,0 till 99,9 % (RH)
Utgångar RS-232
Temperatur (engelska) Drift 14 °F till 140 °F