Läs mer
Hanna Instruments™ ISO Kompatibla portabla turbiditetsmätare
Produktkod. 10080881
Change view
Visningstyp:
LED
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Visningstyp Förpackningsstorlek
10080881 LED Varje
1 options
Produktkod. 10080881 Leverantör Hanna Instruments™ Leverantörsnummer HI93703
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27787.66 SEK
    16324.56 SEK / Paket med 1
    Save 11463.10 SEK
    41% Av
Beräknad leverans: 06-11-2026
Hög noggrann grumlighetsmätare på bänken används för att bestämma grumligheten hos vatten och avloppsvatten med hög precision i fält såväl som i laboratoriet.
  • Hög noggrann grumlighetsmätare på bänken används för att bestämma grumligheten hos vatten och avloppsvatten med hög precision i fält såväl som i laboratoriet
  • Mätaren levereras komplett med AMCO-AEPA-1 primära grumlighetsstandarder som används för kalibrering och prestandaverifiering
  • Speciellt utformad för mätningar av vattenkvalitet, ger tillförlitliga och exakta avläsningar, även inom låga grumlighetsintervall
  • Baserat på ett toppmodernt optiskt system som garanterar exakta resultat, säkerställer långsiktig stabilitet och minimerar ströljus och färgstörningar
  • Periodisk kalibrering med de medföljande standarderna kompenserar för eventuella variationer i intensiteten hos LED-ljuskällan
  • De 25 mm runda kyvetterna sammansatta av speciellt optiskt glas garanterar repeterbarheten av grumlighetsmätningar
  • Uppfyller och överträffar mätarkriterierna som specificeras av ISO 7027
Specifikationer
Typ Bärbar turbiditetsmätare för loggning
Ljuskälla Infraröd LED
Visningstyp LED
Kalibreringstyp 3 poäng
Automatisk avstängningstid Efter 5 minuters icke-användning
För användning med (applikation) Turbiditetsmätare som ger laboratorienoggrannhet för fältturbiditetsmätningar
Noggrannhet ±5 %
Upplösning 1 FTU
Batteritid Cirka 60 timmars kontinuerlig användning eller 900 mätningar
Batterityp 1,5V batteri
Certifikat och efterlevnad AMCO-EPA, ISO 7027