Läs mer
Hanna Instruments™ Bärbar Lux-mätare
Produktkod. 10542284
Change view
Räckvidd (Lux):
0,001 till 1,999
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Räckvidd (Lux) Förpackningsstorlek
10542284 0,001 till 1,999 Varje
1 options
Produktkod. 10542284 Leverantör Hanna Instruments™ Leverantörsnummer HI97500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5040.00 SEK
    3228.29 SEK / Paket med 1
    Save 1811.71 SEK
    35% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Typ Bärbar Lux-mätare
Noggrannhet ±6 % av läsningen± 2 siffror
Höjd (metrisk) 45 mm
Längd (metrisk) 164 mm
Räckvidd (Lux) 0,001 till 1,999
Vikt (metrisk) 180 g
Bredd (metrisk) 76 mm