Läs mer
Hanna Instruments™ Plätering pH bärbar mätare
Description
HI99131 är en vattentät, bärbar pH- och temperaturmätare speciellt designad för användning i pläteringsbad. Titankonstruktion ger en okrossbar struktur och tillåter överföring av värme till den interna temperatursensorn för snabb temperaturkompensation. Den underhållsfria, gelfyllda elektroden kräver ingen fyllningslösning.
- Automatisk temperaturkompensation
- En eller tvåpunkts automatisk kalibrering
- BEPS - Varnar användaren för låg batterikapacitet som kan påverka avläsningarna negativt
- Kompakt, kraftig och vattentät
- Batteri % visas vid uppstart
- HJÄLP-funktion, visar handledningsmeddelanden på LCD-skärmen
Specifications
Specifications
| Inkluderar | HI62911D pH-sond, HI70004 pH 4,01 buffertlösningspåse (20 ml), HI70007 pH 7,01 buffertlösningspåse (20 ml), HI700661 elektrodrengöringslösningspåsar (2 x 20 ml), batterier, instruktioner och hårt bärande |
| Noggrannhet (temperatur) | ±0,5 °C (upp till 60 °C); ±1,0 °C (utanför),± 1 °F (upp till 140 °F); |
| Noggrannhet (pH) | ±0,02 |
| Kalibrering | Automatisk |
| Område (pH) | -2 till 16 |
| Upplösning (pH) | 0.01 |
| Kalibreringspunkter | 1 eller 2 med 2 uppsättningar standardbuffertar (pH 4,01, 7,01, 10,01 eller pH 4,01, 6,86, 9,18) |
| Temperaturområde (metriskt) | -5,0 °C till +105,0 °C |
| Temperaturområde (engelska) | 23,0 °F till 221,0 °F |
| Upplösning (temperatur) | 0,1 °C/° F |
| Show More |