Läs mer
Hanna Instruments™ Portable pH/ORP Meters
Produktkod. 10697435
Change view
Område (pH):
-2 till 16
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Område (pH) unitSize
10697435 -2 till 16 Varje
1 options
Produktkod. 10697435 Leverantör Hanna Instruments™ Leverantörsnummer HI9125
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Noggrannhet (temperatur) ±0.1°C
Noggrannhet (mV) ±0.2 to ±1
Noggrannhet (pH) ±0.01
Kalibrering Automatic/Manual
Område (pH) -2 till 16
Upplösning (pH) 0.01
Räckvidd (mV) ±699.9 to ±1999
Range (ORP) ±699.9/±1999mV
Upplösning (mV) 0.1mV
Kalibreringspunkter 1 or 2 with 5 standard buffer values (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01)
Temperaturområde (metriskt) -20.0°C to +120.0°C
Upplösning (temperatur) 0.1°C
Vikt (metrisk) 300 g
Material Stainless Steel Temperature Probe
Sondtyp Stainless Steel temperature probe, BNC connector
Detektionsområde -2.00 to 16.00 pH
Temperaturkompensation -20.0°C to +120.0°C
Batterityp 1.5V
Typ Portable pH/ORP Meter
Batteritid 200 hr.