Läs mer
WTW™ Bärbar fotometer
Beskrivning
Den bärbara pHotoFlex™ STD med energieffektiv LED-optik är utrustad med 6 våglängder och en vikbar adapter för olika applikationer med 16 mm och 28 mm kyvetter, för även de minsta koncentrationerna. Med mer än 180 program för standardparametrar och färgning samt en mängd testkit - från particertifierade kyvetter till ekonomiska pulverreagenser, är den lämplig för övervakning av hälsomyndigheter via miljöövervakning hela vägen till servicelabb. En lista med favoriter för de mest använda testerna, prov-ID-nummer och mer än 3 000 mätningar per batteriset underlättar fältmätningar. En elegant vikmekanism gör det enkelt att byta mellan de två kyvettstorlekarna utan att kyvetthållaren behöver bytas ut. Den valfria PC-mjukvaran LSdata erbjuder GLP-kompatibel datautvärdering med datafilter och inmatning av upp till 10 användardefinierade program, beräkna dem som en metod automatiskt och spara dem i pHotoFlex™ . För bekvämt arbete på fältet finns ett fodralset som ett mobilt labb med arbetsyta och förvaringsfack samt en mängd tillbehör, såsom pipetter och kyvetter och reservbatterier. För labbanvändning kan fotometern användas tillsammans med en LabStation (tillval) med platstillförd ström och försedd med en extern streckkodsläsare.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bärbar fotometer |
| Visningstyp | LED |
| Spänning | 1.5 V |
| Ljuskälla | LED |