Läs mer
Beschreibung
- Navigator erbjuder viktiga vägningsapplikationer till ett konkurrenskraftigt pris.
- Avancerad vägningsteknik erbjuder stabilisering på en sekund för snabba och exakta vägningsresultat, vilket förbättrar operatörens effektivitet, produktivitet och genomströmning.
- Överbelastningsskyddssystem som tål belastningar upp till fyra gånger den nominella kapaciteten säkerställer balansen.
Spezifikation
Spezifikation
| Anslutningstyp | RS232, USB , eller Ethernet (finns som tillbehör) |
| Beskrivning | Meny- och kalibreringslåsbrytare, mekaniskt och mjukvaruskydd för överbelastning/underbelastning, stabilitetsindikator, indikator för låg batterinivå, automatisk avstängning, användarvalbara utskriftsalternativ, användarvalbara kommunikationsinställningar |
| Kapacitet | 120 g |
| Visningstyp | Bakgrundsbelyst LCD |
| Läsbarhet | 0.001 g |
| För användning med (applikation) | Vägning, delräkning, procentvägning, kontrollvägning |
| Linjäritet | 0.003 g |
| Material | ABS-hus, panna i rostfritt stål, transportlås, halksäkra och justerbara fötter, utjämningsbubbla |
| Modell | NV123 |
| Repeterbarhet | 0.002 g |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?