Läs mer
OHAUS™ Bärbar precisionsbalans
Produktkod. 17227840 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kapacitet:
10,200 g
120 g
1200 g
220 g
2200 g
320 g
3200 g
Mått (L x B x H):
230 x 204 x 70 mm
250 x 240 x 74 mm
230 x 204 x 104 mm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Mått (L x B x H)
17227840 220 g 230 x 204 x 104 mm
17217840 120 g 230 x 204 x 104 mm
17237840 320 g 230 x 204 x 104 mm
17247840 1200 g 230 x 204 x 70 mm
17257840 2200 g 230 x 204 x 70 mm
17267840 3200 g 230 x 204 x 70 mm
17277840 10,200 g 250 x 240 x 74 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17227840 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30615582
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bärbara multifunktionsvågar som lämpar sig för daglig vägning
  • Navigator erbjuder viktiga vägningsapplikationer till ett konkurrenskraftigt pris.
  • Avancerad vägningsteknik erbjuder stabilisering på en sekund för snabba och exakta vägningsresultat, vilket förbättrar operatörens effektivitet, produktivitet och genomströmning.
  • Överbelastningsskyddssystem som tål belastningar upp till fyra gånger den nominella kapaciteten säkerställer balansen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Anslutningstyp RS232, USB , eller Ethernet (finns som tillbehör)
Beskrivning Meny- och kalibreringslåsbrytare, mekaniskt och mjukvaruskydd för överbelastning/underbelastning, stabilitetsindikator, indikator för låg batterinivå, automatisk avstängning, användarvalbara utskriftsalternativ, användarvalbara kommunikationsinställningar
Kapacitet 220 g
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Läsbarhet 0.001 g
För användning med (applikation) Vägning, delräkning, procentvägning, kontrollvägning
Linjäritet 0.0050 g
Material ABS-hus, panna i rostfritt stål, transportlås, halksäkra och justerbara fötter, utjämningsbubbla
Modell NV223
Repeterbarhet 0.002 g
Stabiliseringstid 2,5 sek
Temperaturområde (engelska) 50 °F till 104 °F, 85 % RH, icke-kondenserande
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 40 °C, 85 % RH, icke-kondenserande
Typ Bärbara vågar
Mått (L x B x H) 230 x 204 x 104 mm
Längd (engelska) 9,10 tum.
Bredd (engelska) 8 tum
Höjd (engelska) 4,20 tum.
Diameter (engelska) Yttre Pan 3,7 tum
Diameter (metrisk) yttre panna 93 mm
Vikt (engelska) 2.2 lb.
Vikt (metrisk) 1 kg