Läs mer
OHAUS™ Bärbar precisionsbalans
Produktkod. p-7219035 Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
10,200 g
120 g
1200 g
220 g
2200 g
320 g
3200 g
Mått (L x B x H):
230 x 204 x 70 mm
250 x 240 x 74 mm
230 x 204 x 104 mm
Produktkod. 17217840
Brand: OHAUS™ 30615581
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bärbara multifunktionsvågar som lämpar sig för daglig vägning
  • Navigator erbjuder viktiga vägningsapplikationer till ett konkurrenskraftigt pris.
  • Avancerad vägningsteknik erbjuder stabilisering på en sekund för snabba och exakta vägningsresultat, vilket förbättrar operatörens effektivitet, produktivitet och genomströmning.
  • Överbelastningsskyddssystem som tål belastningar upp till fyra gånger den nominella kapaciteten säkerställer balansen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Anslutningstyp RS232, USB , eller Ethernet (finns som tillbehör)
Beskrivning Meny- och kalibreringslåsbrytare, mekaniskt och mjukvaruskydd för överbelastning/underbelastning, stabilitetsindikator, indikator för låg batterinivå, automatisk avstängning, användarvalbara utskriftsalternativ, användarvalbara kommunikationsinställningar
Kapacitet 120 g
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Läsbarhet 0.001 g
För användning med (applikation) Vägning, delräkning, procentvägning, kontrollvägning
Linjäritet 0.003 g
Material ABS-hus, panna i rostfritt stål, transportlås, halksäkra och justerbara fötter, utjämningsbubbla
Modell NV123
Repeterbarhet 0.002 g
Stabiliseringstid 2 sek
Temperaturområde (engelska) 50 °F till 86 °F, 80% RH, icke-kondenserande¶driftsförmåga garanteras mellan 41 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 30 °C, 80 % RH, icke-kondenserande¶driftsförmåga garanteras mellan 5 °C till 40 °C
Typ Bärbara vågar
Mått (L x B x H) 230 x 204 x 104 mm
Längd (engelska) 9,1 tum
Bredd (engelska) 8 tum
Höjd (engelska) 4,2 tum.
Diameter (engelska) Yttre Pan 3,7 tum
Diameter (metrisk) yttre panna 93 mm
Vikt (engelska) 2.2 lb.