Läs mer
OHAUS™ Bärbar precisionsvåg - NVT-serien
Produktkod. 16561640 Handla allt Ohaus Produkter
Modell:
NVT16000M
NVT1601M
NVT3200M
NVT6400M
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16561640
Brand: OHAUS™ 30467838
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bärbara multifunktionsvågar som lämpar sig för daglig vägning
  • Navigator erbjuder viktiga vägningsapplikationer till ett konkurrenskraftigt pris.
  • Avancerad vägningsteknik erbjuder stabilisering på en sekund för snabba och exakta vägningsresultat, vilket förbättrar operatörens effektivitet, produktivitet och genomströmning.
  • Överbelastningsskyddssystem som tål belastningar upp till fyra gånger den nominella kapaciteten säkerställer balansen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Anslutningstyp RS232, USB , eller Ethernet (finns som tillbehör)
Beskrivning Meny- och kalibreringslåsbrytare, mekaniskt och mjukvaruskydd för överbelastning/underbelastning, stabilitetsindikator, indikator för låg batterinivå, automatisk avstängning, användarvalbara utskriftsalternativ, användarvalbara kommunikationsinställningar
Kapacitet 16,000.00 g
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Läsbarhet 5.0000 g
För användning med (applikation) Vägning, delräkning, procentvägning, kontrollvägning
Linjäritet 5.0000 g
Modell NVT16000M
Repeterbarhet 5.0000 g
Stabiliseringstid 1.000 s
Vägningslägen gram, kilogram,& Karat
Mått (L x B x H) 39.000 x 32.500 x 17.000 cm
Längd (engelska) 9,80 tum.
Längd (metrisk) 250.00 mm
Bredd (engelska) 9,50 tum.
Bredd (engelska) Pan 9.100 tum.
Bredd (metrisk) 240.00 mm
Bredd (metrisk) panorering 230.000 mm
Höjd (engelska) 2,90 tum.
Höjd (metrisk) 74.000 mm
Djup (engelska) 9,80 tum.
Djup (engelska) Pan 6.900 tum.
Djup (metriskt) 250.00 mm
Djup (metrisk) panorering 174.000 mm
Vikt (engelska) 3.300 lb.
Vikt (metrisk) 1.500 kg
Elektriska krav AC adapter (ingår) eller 4 C-batterier (ingår ej)