Läs mer
Hanna Instruments™ Bärbar temperatursond, jackkontakt
Beskrivning
- För användning med Hanna HI 8314, HI 8424 och HI 8915 bärbar pH/mV/° C meter
- Möjliggör automatisk pH-temperaturkompensation vid 0 tp 70 °C
- AISI 316 rostfritt stålskaft med silikonsensor
- Fiberförstärkt polypropenhandtag
- 1 m (3,3 fot) kabel
- Phono (BNC-anslutning) kontakt
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet (temperatur) | ±0,4 °C |
| Kontakttyper | Phono (RCA ) jack |
| Typ | Temperatursond |
| För användning med (applikation) | Temperaturkompenserade avläsningar i vätske- och luftapplikationer |
| Inkluderar | 1m kabel |
| Material | Skaft i rostfritt stål, silikonsensor, handtag av polypropen |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Räckvidd (mV) | 0 till 1999mV |
| Upplösning (mV) | 1mV |
| Upplösning (temperatur) | 0,1 °C |
| Visa mer |