Läs mer
Hach Lange™ Bärbar turbidimeter
Produktkod. 12311693
Change view
Ljuskälla:
LED
Produktkod. Ljuskälla
12311693 LED
1 options
Produktkod. 12311693 Leverantör Hach Lange™ Leverantörsnummer 2100QIS01
Beräknad leverans: 23-10-2026
Bärbar turbidimeter erbjuder oöverträffad användarvänlighet och noggrannhet vid turbiditetsmätning.
  • Med lätta att följa instruktioner på skärmen behövs inte manualer eller memorering för rutinkalibreringar.
  • Läget Rapidly Settling Turbidity möjliggör noggranna mätningar även med de mest svårmätbara sedimenteringsproverna.
  • Den robusta designen gör detta till det bästa instrumentet för de tuffaste miljöerna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ljuskälla LED
Beskrivning Bärbar turbidimeter
Noggrannhet ±2 %