Läs mer
Hanna Instruments™ Bärbara vattentäta pH/EC/TDS-mätare
Produktkod. 10182271
Change view
Område (pH):
0 till 14
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Område (pH) Förpackningsstorlek
10182271 0 till 14 Varje
1 options
Produktkod. 10182271 Leverantör Hanna Instruments™ Leverantörsnummer HI991300
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 01-12-2026
Designad för att mäta pH, konduktivitet (EC), totala lösta fasta ämnen (TDS) och temperatur med en enda sond. Hanna Instruments™ Bärbara vattentäta pH/EC/TDS-mätare finns tillgängliga för mätning av högt och lågt område.
Denna multiparametermätare tar avläsningar enkelt och snabbt, och den får plats i din handflata. Från inställning till kalibrering utförs alla operationer med bara två knappar. Den har en tydlig, extra stor LCD-skärm och lättåtkomliga vridknappar för att utföra kalibreringsändringar. En enda förförstärkt sond används för alla parametrar.
  • Vattentät och klassad för IP 67-förhållanden
  • Lätt att rengöra och underhålla
  • LCD-display på flera nivåer
  • Handledningsmeddelanden på skärmen för kalibrering och inställningar
  • Automatisk temperaturkompensation
  • Automatisk en- eller tvåpunkts pH-kalibrering
  • BEPS: Varnar användaren i händelse av att låg batteriström kan påverka avläsningarna negativt
  • Batteri % visas vid start
  • Kompakt, kraftig och vattentät
  • Förprogrammerade buffertigenkänningsvärden, TDS-faktorer och temperaturkoefficienter
Specifikationer
Inkluderar HI 1288 sond, batterier, 1m kabel, robust bärväska och instruktioner
Noggrannhet (temperatur) ±0,5 °C/± 1 °F
Noggrannhet (pH) ±0,01
För användning med (applikation) Lågområdesdetektering
Kalibrering Automatisk
Område (pH) 0 till 14
Upplösning (pH) 0.01
Räckvidd (mV) ±1999
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 60,0 °C
Temperaturområde (engelska) 32,0 °F till 140,0 °F
Upplösning (temperatur) 0,1 °C/F
Visningstyp LCD
Certifikat och efterlevnad IP 67
Mått (L x B x H) 150 x 80 x 36 mm (5,9 x 3,1 x 1,4 tum)
Vikt (metrisk) 205 g
Vikt (engelska) 7,2 oz.
Garanti 2 år (6 månaders undersökning)
Knappsats Två knappar
Noggrannhet (konduktivitet) ±2% FS
Material Polypropen, PVC
Sondtyp HI1288 PVC-kropp, förförstärkt multiparametersond med intern temperatursensor, DIN-kontakt och 1 m kabel
Räckvidd (ledningsförmåga) 0 till 3999 μS/cm
Räckvidd (TDS) 0 till 2000 ppm (mg/L)
Upplösning TDS-omvandlingsfaktor: 0,45 till 1,00
Upplösning (konduktivitet) 1 μS/cm
Upplösning (TDS) 1ppm (mg/L)
Detektionsområde 0 till 14 pH
Temperaturkompensation pH: automatisk; EC/TDS: automatisk medβ justerbar från 0,0 till 2,4 %/° C
Batterityp 1,5V (3) AAA, automatisk avstängning efter 8 min. icke-användning
Typ Bärbar pH/EC/TDS/temperaturmätare
Batteritid 500 hr.
Noggrannhet (TDS) ±2% full skala