Läs mer
Skytec™ Portacount Adapter för Alpha Sentinel hel- och halvansiktsmasker
Produktkod. 30242947
Change view
Kvantitet:
Varje
Produktkod. Kvantitet
30242947 Varje
1 options
Produktkod. 30242947 Leverantör Skytec™ Leverantörsnummer ASRAS0035BZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1421.77 SEK
    876.75 SEK / Paket med 1
    Save 545.02 SEK
    38% Av
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Alpha Sentinel Portacount Adapter som ska användas när man testar Alpha Sentinel hel- och halvansiktsmasker på slutanvändare.
  • Robust nylonkropp
  • Adaptern gör att rören kan fästas direkt på och inuti masken utan att bryta en försegling
  • En liten konsol används också för att lokalisera röret i masken.
Specifikationer
Färg Svart
Disponibel Återanvändbar
Filtertyp Kombination
Material Polykarbonat
Produkttyp Portacount Adapter
Storlek One Size
Ansiktsstycke typ Alpha Sentinel FFM
Latexfri Ja
Kvantitet Varje
Mått (L x B x H) 140 x 90 x 65 mm
Längd (engelska) 5,51 tum
Längd (metrisk) 140 mm
Bredd (engelska) 3,54 tum
Vikt (engelska) 2,4 oz.
Vikt (metrisk) 68 g