Läs mer
Smiths Medical Portex™ Fine Bore LDPE Tubing
Diameter (metrisk) Inre:
0,38 mm
Förpackningsstorlek:
30m
Beskrivning
- Lightweight and flexible
- Translucent in color
- Surgical non-toxic quality, minimises trauma when used in vivo
- Suitable for sheathing glass fibre in telecommunications
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 0,38 mm |
| Material | LDPE |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1.09 mm |
| Total längd (metrisk) | 30 m |
| För användning med (applikation) | For general laboratory applications |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -20°C |
| Förpackningsmängd | 1 Each |
| Färg | Translucent |
| Maximalt tryck | 206 psi |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 80°C |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.