Läs mer
Smiths Medical Portex™ Fine Bore LDPE Tubing
Produktkod. 10793527
Encompass
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
0,28 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
10793527 0,28 mm Varje
1 options
Produktkod. 10793527 Leverantör Smiths Medical Leverantörsnummer 800/100/100
Antal Pris
1 489.58 SEK / Paket med 1
10 460.54 SEK / Paket med 1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Offering softness, a light weight and excellent chemical resistance in the laboratory. Smiths Medical™ Portex™ Fine Bore LDPE Tubing has a smooth bore for ease of cleaning.
  • Lightweight and flexible
  • Translucent in color
  • Surgical non-toxic quality, minimises trauma when used in vivo
  • Suitable for sheathing glass fibre in telecommunications
Specifikationer
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Diameter (metrisk) Inre 0,28 mm
Material Polyethylene
Diameter (metrisk) Yttre 0.61 mm
Total längd (metrisk) 30 m
Förlängning 450%
För användning med (applikation) For sheathing delicate glass fibers in telecommunications
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20°C
Förpackningsmängd 1 Pack
Sterilitet Sterile
Färg Translucent
Flexibilitet Flexible
Maximalt tryck 164 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 80°C