Läs mer
Smiths Medical Portex™Translucent LDPE Fine Bore Tubing
Produktkod. 13190873
Encompass
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
0,4 mm
Förpackningsstorlek:
30m
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre unitSize
13190873 0,4 mm 30m
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 13190873 Leverantör Smiths Medical Leverantörsnummer 800/100/140
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 0,4 mm
Material LDPE
Diameter (metrisk) Yttre 0.8 mm
Total längd (metrisk) 30 m
För användning med (applikation) For general laboratory applications
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20°C
Förpackningsmängd 1 Each
Färg Translucent
Max. Driftstemperatur (metrisk) 80°C