Läs mer
Smiths Medical Portex™ PVC Tubing
Diameter (metrisk) Inre:
3 mm
7 mm
Förpackningsstorlek:
30m
Beskrivning
- Easily curved around corners and obstructions
- Requires a minimum of connections
- Withstands sterilization at 136°C
- Medical and surgical grade
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Diameter (metrisk) Inre | 3 mm |
| Material | PVC |
| Diameter (metrisk) Yttre | 5 mm |
| Total längd (metrisk) | 30 m |
| För användning med (applikation) | For applications where lightweight flexible tubing is required |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 136°C |
| Förpackningsmängd | 1 Each |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Färg | Translucent |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.