Läs mer
Smiths Medical Portex™ PVC Tubing
Produktkod. 13160863
Encompass
Diameter (metrisk) Inre:
3 mm
7 mm
Förpackningsstorlek:
30m
Produktkod. 13160863
Brand: Smiths Medical 800/012/425/800
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Recommended for applications where lightweight, flexible tubing is required. Smiths Medical™ Portex™ PVC Tubing is provided translucent in color.
  • Easily curved around corners and obstructions
  • Requires a minimum of connections
  • Withstands sterilization at 136°C
  • Medical and surgical grade
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Medical and surgical grade
Autoklaveringsbar Autoclavable
Diameter (metrisk) Inre 7 mm
Material PVC
Diameter (metrisk) Yttre 10.5 mm
Total längd (metrisk) 30 m
Tjocklek (metrisk) 1.75 mm
Förlängning 310%
För användning med (applikation) Clinical, laboratory and industrial applications
Min. Driftstemperatur (metrisk) 136°C
Förpackningsmängd 1 Pack
Sterilitet Sterile
Färg Translucent
Flexibilitet Flexible
Maximalt tryck 23 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 136°C
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.