Läs mer
Posaconazole, Mikromol™
Beskrivning
Posaconazol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Posaconazole |
| CAS | 171228-49-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Posaconazole |
| Frakt skick | Ispåse (-20 °C) |
| Molekylformel | C37 H42 F2 N8 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | D-threo-Pentitol, 2,5-anhydro-1,3,4-trideoxy-2-C-(2,4-difluorophenyl)-4-[[4-[4-[4-[1-[(1S,2S)-1-ethyl-2-hydroxypropyl]-1,5-dihydro-5-oxo-4H-1,2,4-triazol-4-yl]phenyl]-1-piperazinyl]phenoxy]methyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-, Noxafil, Posaconazole, Sch 56592 |
| InChI formel | InChI=1S/C37H42F2N8O4/c1-3-35(26(2)48)47-36(49)46(25-42-47)31-7-5-29(6-8-31)43-14-16-44(17-15-43)30-9-11-32(12-10-30)50-20-27-19-37(51-21-27,22-45-24-40-23-41-45)33-13-4-28(38)18-34(33)39/h4-13,18,23-27,35,48H,3,14-17,19-22H2,1-2H3/t26-,27+,35-,37-/m0/s1 |
| LEDER | CC[C@@H]([C@H](C)O)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(OC[C@@H]5CO[C@](Cn6cncn6)(C5)c7ccc(F)cc7F)cc4 |
| IUPAC-namn | 4-[4-[4-[4-[[(3R,5R)-5-(2,4-difluorfenyl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)oxolan-3-yl]metoxi]fenyl]piperazin-1-yl]fenyl]-2-[(2S,3S)-2-hydroxypentan-3-yl]-1,2,4-triazol-3-one |
| Visa mer |