Läs mer
Posaconazole Succinyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Posaconazole Succinyl Ester |
| CAS | 1488301-79-6 |
| Molekylformel | C41H46F2N8O7 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2,5-Anhydro-4-[[4-[4-[4-[1-[(1S,2S)-2-(3-carboxy-1-oxopropoxy)-1-ethylpropyl]-1,5-dihydro-5-oxo-4H-1,2,4-triazol-4-yl]phenyl]-1-piperazinyl]phenoxy]methyl]-1,3,4-trideoxy-2-C-(2,4-difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-D-threo-pentitol |
| InChI formel | InChI=1S/C41H46F2N8O7/c1-3-37(28(2)58-39(54)15-14-38(52)53)51-40(55)50(27-46-51)33-7-5-31(6-8-33)47-16-18-48(19-17-47)32-9-11-34(12-10-32)56-22-29-21-41(57-23-29,24-49-26-44-25-45-49)35-13-4-30(42)20-36(35)43/h4-13,20,25-29,37H,3,14-19,21-24H2,1-2H3,(H,52,53)/t28-,29+,37-,41-/m0/s1 |
| LEDER | CC[C@@H]([C@H](C)OC(=O)CCC(=O)O)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(OC[C@@H]5CO[C@](Cn6cncn6)(C5)c7ccc(F)cc7F)cc4 |
| IUPAC-namn | 4-[(2S,3S)-3-[4-[4-[4-[4-[[(3R,5R)-5-(2,4-difluorophenyl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)oxolan-3-yl]methoxy]phenyl]piperazin-1-yl]phenyl]-5-oxo-1,2,4-triazol-1-yl]pentan-2-yl]oxy-4-oxobutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 800.85 |
| Formel vikt | 800.3458 |