Läs mer
Posaconazole, TRC
Produktkod. 17980515
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17980515 100 mg
17972195 10 mg
17932555 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17980515 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP689600100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 171228-49-2
Molekylformel C37 H42 F2 N8 O4
Molekylvikt (g/mol) 700.78
Synonym D-threo-Pentitol, 2,5-anhydro-1,3,4-trideoxy-2-C-(2,4-difluorophenyl)-4-[[4-[4-[4-[1-[(1S,2S)-1-ethyl-2-hydroxypropyl]-1,5-dihydro-5-oxo-4H-1,2,4-triazol-4-yl]phenyl]-1-piperazinyl]phenoxy]methyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-, Noxafil, Posaconazole, Sch 56592
IUPAC-namn 4-[4-[4-[4-[[(3R,5R)-5-(2,4-difluorfenyl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)oxolan-3-yl]metoxi]fenyl]piperazin-1-yl]fenyl]-2-[(2S,3S)-2-hydroxypentan-3-yl]-1,2,4-triazol-3-one
LEDER CC[C@@H]([C@H](C)O)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(OC[C@@H]5CO[C@](Cn6cncn6)(C5)c7ccc(F)cc7F)cc4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Posaconazole
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C37H42F2N8O4/c1-3-35(26(2)48)47-36(49)46(25-42-47)31-7-5-29(6-8-31)43-14-16-44(17-15-43)30-9-11-32(12-10-30)50-20-27-19-37(51-21-27,22-45-24-40-23-41-45)33-13-4-28(38)18-34(33)39/h4-13,18,23-27,35,48H,3,14-17,19-22H2,1-2H3/t26-,27+,35-,37-/m0/s1
Formel vikt 700.3297
Procent renhet >95%