missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thermo Scientific Chemicals Posakonazol

Produktkod. p-7214758 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17291216

Brand: Thermo Scientific Chemicals 467660010

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 171228-49-2 | C37H42F2N8O4, C37H42F2N8O4 | 700.79 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 171228-49-2
Molekylformel C37H42F2N8O4

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Posakonazol
Kvantitet 1 g
Smältpunkt 170,0 °C till 179,0 °C
Formel vikt 700.79
InChI-nyckel RAGOYPUPXAKGKH-XAKZXMRKSA-N
LEDER CC[C@@H]([C@H](C)O)N1N=CN(C1=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCN(CC1)C1=CC=C(OC[C@@H]2CO[C@](CN3C=NC=N3)(C2)C2=CC=C(F)C=C2F)C=C1
IUPAC-namn 4-{4-[4-(4-{[(3R,5R)-5-(2,4-difluorophenyl)-5-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxolan-3-yl]methoxy}phenyl)piperazin-1-yl]phenyl}-1-[(2S,3S)-2-hydroxypentan-3-yl]-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one
Molekylvikt (g/mol) 700.79
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Posaconazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Posaconazole

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.