Läs mer
Gilson™ Positionera Rack
Produktkod. 16686125 Handla allt Gilson Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
5 ml injektionsflaska (12 x 75/100 mm)
9 mL injektionsflaska (13 x 100 mm)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning)
16686125 5 ml injektionsflaska (12 x 75/100 mm)
16666125 9 mL injektionsflaska (13 x 100 mm)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16686125 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer 170414
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Dessa ställ är för användning med FC203B och FC204 fraktionssamlare.
  • HPLC-reningsteknik
  • Fraktionssamlarställ
Specifikationer
Beskrivning Kod 14
För användning med (utrustning) 5 ml injektionsflaska (12 x 75/100 mm)
Antal positioner 128