Läs mer
Berthold Technologies Positioneringsplatta för LB 9515
Produktkod. 31777372 Handla allt Berthold Technologies Produkter
Change view
För användning med (applikation):
Luminescens QC
Produktkod. För användning med (applikation)
31777372 Luminescens QC
1 options
Produktkod. 31777372 Leverantör Berthold Technologies Leverantörsnummer 53613
Beräknad leverans: 20-11-2026
Används i NightSHADE och NightOWL-avbildningssystemen för att hålla kalibreringsplattan på rätt plats.
  • Luminescenstestplatta LB 9515 används för att verifiera prestandan hos Berthold-luminometrar och bildsystem
  • Positioneringsplattan används med NightSHADE NightOWL-avbildningssystem
  • Säkerställer korrekt placering av kalibreringsplattan under bildinsamling
Specifikationer
Typ Positioneringsplatta
Färg Svart
För användning med (applikation) Luminescens QC
För användning med (utrustning) NightSHADE evo LB 985 in vivo bildsystem