Läs mer
MP Biomedicals™ Positiva förskjutningspipettspetsar
Produktkod. 15729160 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Volym (metrisk):
200 till 1000μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 60
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15729160 200 till 1000μ L Paket med 60
1 options
Produktkod. 15729160 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 07DP1038
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    994.00 SEK
    946.43 SEK / Paket med 60
    Save 47.57 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Innehåller ersättningsförbrukningsartiklar för att köra allt Saftest™ testsatser.
  • För användning med SafTest analysator
  • Används med alla sex SafTest-testsatserna
  • Lämplig för alla testresultat
  • Forskningsområde: Lipidnedbrytning och oxidation
  • Detektionsmetod: Bikromatisk fotometer
  • Användningsområde: Nedbrytning av olja/fett
  • Konstruktion: Polystryen
  • Förmonterad, försteriliserad
Specifikationer
Beskrivning apillärer och kolvar är förmonterade och försteriliserade
Volym (metrisk) 200 till 1000μ L
Sterilitet Sterila
För användning med (utrustning) SafTest Analyzer