Läs mer
Novacyt - Microgen Bioproducts Positive and Negative Controls for M96-50
Produktkod. 17373211 Handla allt Novacyt Group Produkter
Change view
Kvantitet:
2 flaskor (0,5 ml)
Produktkod. Kvantitet
17373211 2 flaskor (0,5 ml)
1 options
Produktkod. 17373211 Leverantör Novacyt - Microgen Bioproducts Leverantörsnummer M96Control
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Microgen Bioproducts Positive and Negative Controls for use with M96-50
  • For the in vitro screening of human blood samples to detect the presence of Haemoglobin-S, which is associated with the Sickle Cell trait.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO13485 ISO9001
Innehåll och lagring 2°C to 8°C
Kontrolluppsättningar M96p positive control 1 x 0.5 mL, M96n negative control 1 x 0.5 mL
CE-märkning Yes
Clia komplexitet Non-waived
Formatera 2 Bottles (0.5 mL)
Typ Control Pack
För användning med (applikation) Positive and Negative Controls in The Microgen Bioproducts Sickle Cell Anaemia Haemoglobin Solubility Test Kit
För användning med (utrustning) M96-50CE
Inkluderar 2 Bottles (0.5 mL)
Material Polyethylene Dropper Bottles
Förpackningstyp Pack with 2 bottles
Kvantitet 2 flaskor (0,5 ml)