Läs mer
Brady™ Stolp och cementbaser
Produktkod. 11711316
Färg:
Rött
Rött på vitt
Svart och gul randig
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 paket
Produktkod. 11711316
Brand: Brady™ 292236
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa stolp- och cementbaser är idealiska för att styra och styra gångtrafik. Lämplig för lager, fabriker, kontor etc. Kedjor och band kan fästas på de kraftiga 900 mm stolparna.
  • Idealisk för att styra och styra gångtrafik.
  • Lämplig för lager, fabriker, kontor mm.
  • Kedjor och band kan fästas på de kraftiga 900 mm stolparna.
  • Inkluderar stolpe och cementbas.
Specifikationer
Alternativt artikelnummer BRADYPOST& CEMENTBAS YEL/BLK PK4
Diameter (metrisk) Yttre 40 mm
Höjd (engelska) 35,43 tum.
Höjd (metrisk) 900 mm
Förpackningsmängd 4 Pk.
Färg Svart och gul randig
Typ Post with Cement Base