Learn More
Brady™ Stolp och cementbaser
Product Code. 11791306 Shop All Brady Products
Change view
Click to view available options
Färg:
Rött
Rött på vitt
Svart och gul randig
Vitt
Unit Size:
1 paket
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Färg Unit Size
11791306 Rött 1 paket
11721316 Rött på vitt 1 paket
11711316 Svart och gul randig 1 paket
11741316 Vitt 1 paket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11791306 Supplier Brady™ Supplier No. 292234
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1845.00 SEK
    1637.45 SEK / Paket med 1
    Save 207.55 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
Dessa stolp- och cementbaser är idealiska för att styra och styra gångtrafik. Lämplig för lager, fabriker, kontor etc. Kedjor och band kan fästas på de kraftiga 900 mm stolparna.
  • Idealisk för att styra och styra gångtrafik.
  • Lämplig för lager, fabriker, kontor mm.
  • Kedjor och band kan fästas på de kraftiga 900 mm stolparna.
  • Inkluderar stolpe och cementbas.
Specifications
Alternativt artikelnummer BRADYPOST& CEMENTBAS RÖD PK4
Diameter (metrisk) Yttre 40 mm
Höjd (engelska) 35,43 tum.
Höjd (metrisk) 900 mm
Förpackningsmängd 4 Pk.
Färg Rött
Typ Post with Cement Base