Läs mer
Brady™ Stolpar och fyllbara baser
Produktkod. 11701306
Change view
Färg:
Rött
Rött på vitt
Svart och gul randig
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 paket
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
11701306 Rött på vitt 1 paket
11711306 Svart och gul randig 1 paket
11741306 Vitt 1 paket
11761306 Rött 1 paket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11701306 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 256721
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa stolpar och fyllbara baser är idealiska för att styra och styra gångtrafik. Lämplig för lager, fabriker, kontor etc. Kedjor och band kan fästas på de kraftiga 900 mm stolparna.
  • Idealisk för att styra och styra gångtrafik.
  • Lämplig för lager, fabriker, kontor mm.
  • Kedjor och band kan fästas på de kraftiga 900 mm stolparna.
  • Stolpar och fyllbara baser.
Specifikationer
Alternativt artikelnummer POSTA& FYLLBAR BAS RÖD/VIT PK 4
Diameter (metrisk) Yttre 40 mm
Höjd (engelska) 35,43 tum.
Höjd (metrisk) 900 mm
Förpackningsmängd 4 Pk.
Färg Rött på vitt
Typ Post with Fillable Base