Läs mer
Brady™ Stolpar och fyllbara baser
Produktkod. 11761306 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Rött
Rött på vitt
Svart och gul randig
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 paket
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11761306 Rött 1 paket
11701306 Rött på vitt 1 paket
11711306 Svart och gul randig 1 paket
11741306 Vitt 1 paket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11761306 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 256729
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1380.00 SEK
    1220.91 SEK / Paket med 1
    Save 159.09 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 28-10-2026
Dessa stolpar och fyllbara baser är idealiska för att styra och styra gångtrafik. Lämplig för lager, fabriker, kontor etc. Kedjor och band kan fästas på de kraftiga 900 mm stolparna.
  • Idealisk för att styra och styra gångtrafik.
  • Lämplig för lager, fabriker, kontor mm.
  • Kedjor och band kan fästas på de kraftiga 900 mm stolparna.
  • Stolpar och fyllbara baser.
Specifikationer
Alternativt artikelnummer POSTA& FYLLBAR BAS RÖD PK 4
Diameter (metrisk) Yttre 40 mm
Höjd (engelska) 35,43 tum.
Höjd (metrisk) 900 mm
Förpackningsmängd 4 Pk.
Färg Rött
Typ Post with Fillable Base