Läs mer
Brady™ Stolpar och gummiunderlag
Description
- Idealisk för att styra och styra gångtrafik.
- Lämplig för lager, fabriker, kontor mm.
- Kedjor och band kan fästas på de kraftiga 900 mm stolparna.
- Stolpe och fyllbar bas.
Specifications
Specifications
| Alternativt artikelnummer | POSTA& GUMMIFOD RÖD/VIT PK 4 |
| Diameter (metrisk) Yttre | 40 mm |
| Höjd (engelska) | 35,43 tum. |
| Höjd (metrisk) | 900 mm |
| Förpackningsmängd | 4 Pk. |
| Färg | Rött på vitt |
| Typ | Post with Rubber Base |