Läs mer
Brady™ Stolpar och gummiunderlag
Färg:
Rött
Rött på vitt
Svart och gul randig
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 paket
Beskrivning
- Idealisk för att styra och styra gångtrafik.
- Lämplig för lager, fabriker, kontor mm.
- Kedjor och band kan fästas på de kraftiga 900 mm stolparna.
- Stolpe och fyllbar bas.
Specifikationer
Specifikationer
| Alternativt artikelnummer | POSTA& GUMMI BASE VIT PK 4 |
| Diameter (metrisk) Yttre | 40 mm |
| Höjd (engelska) | 35,43 tum. |
| Höjd (metrisk) | 900 mm |
| Förpackningsmängd | 4 Pk. |
| Färg | Vitt |
| Typ | Post with Rubber Base |