Läs mer
Brady™ Stolpar och gummiunderlag
Produktkod. 11771306 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Rött
Rött på vitt
Svart och gul randig
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 paket
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11771306 Rött 1 paket
11721306 Rött på vitt 1 paket
11731306 Svart och gul randig 1 paket
11751306 Vitt 1 paket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11771306 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 256730
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1575.00 SEK
    1325.27 SEK / Paket med 1
    Save 249.73 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
Stolpar och gummibaser är idealiska för att styra och styra gångtrafik. Lämplig för lager, fabriker, kontor etc. Kedjor och band kan fästas på de kraftiga 900 mm stolparna.
  • Idealisk för att styra och styra gångtrafik.
  • Lämplig för lager, fabriker, kontor mm.
  • Kedjor och band kan fästas på de kraftiga 900 mm stolparna.
  • Stolpe och fyllbar bas.
Specifikationer
Alternativt artikelnummer POSTA& GUMMISKA RÖD PK 4
Diameter (metrisk) Yttre 40 mm
Höjd (engelska) 35,43 tum.
Höjd (metrisk) 900 mm
Förpackningsmängd 4 Pk.
Färg Rött
Typ Post with Rubber Base